Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Wnt-3a Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
2 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, EDTA und CHAPS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, EDTA und CHAPS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse Wnt-3a Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Wnt-3a Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, EDTA und CHAPS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 22416 |
| Molekulargewicht | 37 kDa |
| Name | Wnt-3a |
| Menge | 2 μg |
| Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Wnt-3a protein Ser19-Lys352 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 75%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |