Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Wnt-8a Protein
Artikelnummer. 18779336
Ansicht ändern
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, NaCl, EDTA und CHAPS
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, NaCl, EDTA und CHAPS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zusammensetzung Packungsgröße
18779336 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, NaCl, EDTA und CHAPS mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18727716 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, NaCl, EDTA und CHAPS 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18779336 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 8419WN010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.43 €
    528.15 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 61.28 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Mouse Wnt-8a Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse Wnt-8a Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_033316
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS, NaCl, EDTA und CHAPS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 20890
Molekulargewicht 37kDa
Name Wnt-8a
Vorbereitungsmethode Reconstitute at 100μg/mL in PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Qualitätskontrollen SDS-PAGE: 40-62kDa, reducing conditions
Menge 10 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse Wnt-8a protein Ala20-Trp354
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Regulatorischer Status RUO
Kündigung Ala20 & Trp23
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE with silver staining