Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Probable cytosol aminopeptidase Protein
Artikelnummer. 16036830
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16036830
Marke: enQuireBio™ QP694810ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Probable cytosol aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_110261.1
Gen-ID (Entrez) 876829
Name Mycoplasma Probable cytosol aminopeptidase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol pepA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mycoplasma
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MKLNKLFDSK TVVFKKSDKY GKSDCCKTKC VEGQIEFGVK IPTDFPAFNR ALVTFLKTQK NQLNVDLDSF VELYKAENLC YKTALKVVVA SITFCETTPF TMKTEPQKNV EVAVKCDSEH TSLIKEYEVV GNYVNMARQL QDTPSDQLYP EEFVKRFEKA ATGLGVKITV LKQADLIKKK MGLLLGVNKG SEREARLLVI SYNNNKKSSE TLALVGKGIT YDSGGMNIKT GDYMRGMKYD MSGAAIVCST VLALAKNKVK TNVVAVAALT ENLPGPHAQR PDDIQTAYNG KTVEIDNTDA EGRLVLADAI SYAAKDLKAT QIIDVATLTG LMSYILSTTY TGIFSTCDMA WDAFKKAACC AGEPVWRLPM HPDYLKPLES KLADLQNSTS VKGAGSSRAA CFLAEFREGV PLIHCDIAST ASIQDLGQGV LVRTLYERAA QQAKE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.