Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative Xaa-Pro aminopeptidase Protein
Artikelnummer. 16056870
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16056870
Marke: enQuireBio™ QP695410ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Putative Xaa-Pro aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_110158.1
Gen-ID (Entrez) 877187
Name Mycoplasma Putative Xaa-Pro aminopeptidase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol pepP
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mycoplasma
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MHNELQQKLA VLHKLLQDNK ADAILIGSDQ NRFWLTGFPS SAGWLVVHKQ RVNLFIDGRY FEAAKTAIDP LVKVELFTTY KQVKALCEQV GVKHLLIEGD YLTFNYQNFI KELCAQYTVI NAQEIRRQKL PSEILAIEKV VEITRKVAVK LKRFIQPGMT ELFIAQWITD QLVKAGGAKN SFDPIVATGK NGANPHHKPS KLKVKSGDFV TCDFGTIYNG YCSDITRTFL VGKKPNNEVL LKAYKKVDEA NMAGINAANT QLTGAEVDKV CRDIIEASEF KDYFVHSTGH GVGLDIHEMP NVSTSYNKLL CENAVITIEP GIYIPSVGGI RIEDMVLVKD HKSVWLSAKI PRAF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.