Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative Xaa-Pro aminopeptidase Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Zugriffsnummer | NP_110158.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 877187 |
| Name | Mycoplasma Putative Xaa-Pro aminopeptidase Protein |
| Menge | 200 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | pepP |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mycoplasma |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?