Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Avidin Biotin Protein
Artikelnummer. 15984138
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
Artikelnummer. 15984138
Marke: enQuireBio™ QP105262mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 396260
Name Avidin Biotin Protein
Menge 2 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol AVD
Biologische Aktivität Binding activity of Avidin-Biotin is 10-15units/mg protein. One unit of Avidin activity is defined as the amount of protein which will bind 1microg d-biotin.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MVHATSPLLL LLLLSLALVA PGLSARKCSL TGKWTNDLGS NMTIGAVNSR GEFTGTYITA VTATSNEIKE SPLHGTQNTI NKRTQPTFGF TVNWKFSEST TVFTGQCFID RNGKEVLKTM WLLRSSVNDI GDDWKATRVG INIFTRLRTQ KE
Puffer Salt-free lyophilized powder with no preservative added.