Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GHRP 6 Protein
Artikelnummer. 15988958
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15988958 5 mg 5 Milligramm
15978958 25 mg 25 Milligramm
15968958 100 mg 100 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15988958
Marke: enQuireBio™ QP119695mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A cDNA sequence encoding the GHRP 6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
Name GHRP 6 Protein
Menge 5 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Other
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2
Puffer The GHRP-6 peptide was lyophilized with no additives.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.