Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Elastase Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_252413.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 880368 |
| Name | P. aeruginosa Elastase Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | lasB |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | P. aeruginosa |
| Mehr anzeigen |