Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. aeruginosa Elastase Protein
Artikelnummer. 16087100
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16087100
Marke: enQuireBio™ QP7029500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / PAO1 / 1C / PRS 101 / LMG 12228) Elastase, was expressed in the hosts and tags indicated. option, ab
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_252413.1
Gen-ID (Entrez) 880368
Name P. aeruginosa Elastase Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol lasB
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität P. aeruginosa
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz AEAGGPGGNQ KIGKYTYGSD YGPLIVNDRC EMDDGNVITV DMNSSTDDSK TTPFRFACPT NTYKQVNGAY SPLNDAHFFG GVVFKLYRDW FGTSPLTHKL YMKVHYGRSV ENAYWDGTAM LFGDGATMFY PLVSLDVAAH EVSHGFTEQN SGLIYRGQSG GMNEAFSDMA GEAAEFYMRG KNDFLIGYDI KKGSGALRYM DQPSRDGRSI DNASQYYNGI DVHHSSGVYN RAFYLLANSP GWDTRKAFEV FVDANRYYWT ATSNYNSGAC GVIRSAQNRN YSAADVTRAF STVGVTCPSA L
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.