Learn More
enQuireBio™ Recombinant P. gingivalis Peptidylarginine deiminase Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | WP_005873463.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 29256112 |
| Name | P. gingivalis Peptidylarginine deiminase Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | PG_1424 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | P. gingivalis |
| Mehr anzeigen |