Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Parasite HpARI His Protein
Artikelnummer. 18376223
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 18376223
Marke: Novus Biologicals™ NBP318165
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
Binds to human and mouse IL-33
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity, ELISA
Zusammensetzung Lyophilized from PBS
Molekulargewicht M.W. Theoretical: 40 kDa
Menge 50 μg
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gen-Alias H. polygyrus Alarmin Release Inhibitor
Rekonstitution Reconstitute with 50 ul sterile water (After reconstitution: 1mg/ml)
Forschungskategorie Immunology
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% SDS-PAGE
Protein HpARI