Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig CALR / Calreticulin Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001167604.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 100381266 |
| Name | CALR / Calreticulin Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Calr |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Pig |
| Mehr anzeigen |