Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig CALR / Calreticulin Protein
Artikelnummer. 16067481
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16067481
Marke: enQuireBio™ QP9027ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) CALR / Calreticulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001167604.1
Gen-ID (Entrez) 100381266
Name CALR / Calreticulin Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Calr
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Pig
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz EPTIYFKEQF LDGDGWTDRW IESKHKPDFG RFVLSSGKFY GDQEKDKGLQ TSQDARFYAL SARFEPFSNK GQTLVVQFTV KHEQNIDCGG GYVKLFPDGL DQTDMHGDSE YNIMFGPDIC GPGTKKVHVI FNYKGKNVLI NKDIRCKDDE FTHLYTLIVR PDNTYEVKID NSQVESGSLE DDWDFLPPKK IKDPDAVKPE DWDERAKIDD PTDSKPEDWD KPEHIPDPDA KKPEDWDEEM DGEWEPPVIQ NPEYKGEWKP RQIDNPDYKG TWIHPEIDNP EYSPDSNIYA YENFAVLGLD LWQVKSGTIF DNFLITNDEA YAEEFGNETW GVTKAAEKQM KDKQDEEQRL KEEEEEKKRK EEEEVDKEDE EDKDEDEEEE DEKEEEEEED AAAGQAKDEL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.