Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Artikelnummer. 16051690
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16051690
Marke: enQuireBio™ QP6221ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001272907.1
Gen-ID (Entrez) 100518643
Name IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL33
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Pig
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz EHSASLSTYN DQYITFAFED GSYEIYVEDL RKDQEKDKVL LRYYDSQIPS SETDGGGDHR KLMVNLSPTK DKDFLLHANS KEHSVELQKC ENPLPEQAFF VLHEQPSKCV SFECKSHPGV FLGVKNNQLA LIKLGEHPED SNRENTTFKL SNLM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.