missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Pig IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein

Artikelnummer. 16071690
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071690 1 mg 1 Milligramm
16061690 10 μg 10 Mikrogramm
16001700 50 μg 50 Mikrogramm
16051690 100 μg 100 Mikrogramm
16081690 200 μg 200 Mikrogramm
16091690 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16071690

Marke: enQuireBio™ QP6221ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001272907.1
Gen-ID (Entrez) 100518643
Name IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL33
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Pig
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz EHSASLSTYN DQYITFAFED GSYEIYVEDL RKDQEKDKVL LRYYDSQIPS SETDGGGDHR KLMVNLSPTK DKDFLLHANS KEHSVELQKC ENPLPEQAFF VLHEQPSKCV SFECKSHPGV FLGVKNNQLA LIKLGEHPED SNRENTTFKL SNLM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.