Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Transcobalamin-1 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Transcobalamin-1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TCN1 |
| Proteinlänge | Full Length of Mature Protein |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Pig |
| Spezies | Yeast |
| Proteinmarkierung | His |
| Mehr anzeigen |