Learn More
R&D Systems™ Recombinant Porcine IL-12 Protein
Artikelnummer. 18315537
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18315537 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 25 Mikrogramm
18198280 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18315537
Marke: R&D Systems™ 912PL025/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Porcine IL-12 Protein is derived from CHO. The Recombinant Porcine IL-12 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Name IL-12
Menge 25 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived porcine IL-12 protein, (N-terminus) Porcine IL-12 p40 (Ile23-Asn324) Accession &Num; Q28938 Porcine IL-12 p35 (Arg26-Ser222) Accession &Num; Q29053 (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked heterodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.