missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Protein A Long Form Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Beschreibung
Protein A is a genetically engineered protein containing 5 IgG-binding regions of protein A. The recombinant Protein A is ideal for purification of polyclonal or monoclonal IgG antibodies. Protein A binds to various human, mouse and rat IgG subclasses (e.g., human IgG1, IgG2, IgG4; mouse IgG2a, IgG2b, IgG3;rat IgG2c). It also binds to total IgG from rabbit, guinea pig, pig, dog and cat.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | LYOPH |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PAGE, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Lyophilized from additive free solution. |
| Gen-ID (Entrez) | 3919448 |
| Molekulargewicht | 46.7 kDa |
| Menge | 10 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Endotoxin-Konzentration | Less than 0.1 EU/ug of Protein A as determined by LAL method. |
| Gen-Alias | Immunoglobulin G binding protein A, SPA, Staphylococcal protein A |
| Rekonstitution | Reconstitute with distilled water or saline. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur