missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Protein A Long Form Protein

Artikelnummer. 18487551 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18487551

Marke: Novus Biologicals™ NBP235019100mg

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Protein A is a genetically engineered protein containing 5 IgG-binding regions of protein A. The recombinant Protein A is ideal for purification of polyclonal or monoclonal IgG antibodies. Protein A binds to various human, mouse and rat IgG subclasses (e.g., human IgG1, IgG2, IgG4; mouse IgG2a, IgG2b, IgG3;rat IgG2c). It also binds to total IgG from rabbit, guinea pig, pig, dog and cat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from additive free solution.
Gen-ID (Entrez) 3919448
Molekulargewicht 46.7 kDa
Menge 100 mg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 0.1 EU/ug of Protein A as determined by LAL method.
Gen-Alias Immunoglobulin G binding protein A, SPA, Staphylococcal protein A
Rekonstitution Reconstitute with distilled water or saline.
Forschungskategorie Biologically Active Proteins, Epitope Tags
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97% by SDS-PAGE
Protein Protein A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt