Learn More
Invitrogen™ Recombinant Protein G
Artikelnummer. 10726713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10726713 1 mg 1 Milligramm
10100633 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10726713 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 101200
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Rekombinantes Protein G
Rekombinantes Protein G wird in einem Stamm von E. coli hergestellt, der das Gen für Protein G aus Streptococcus sp. enthält. Es wird als salzfreies lyophilisiertes Pulver geliefert.
Rekombinantes Protein G bindet an die Fc-Region vieler Immunglobulin-G-Typen, darunter:
  • Alle vier Unterklassen von humanem IgG
  • Maus-IgG
  • Kaninchen-IgG
  • Meerschweinchen-IgG
  • Ratten-IgG
  • Ziegen-IgG
  • Schaf-IgG
  • Kuh-IgG
  • Pferde-IgG
    Rekombinantes Protein G bindet nicht an IgG von Hühnern oder Katzen oder an humanes IgA, IgM oder Serumalbumin. Es bindet schwach an IgG vom Hund.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konjugat Unkonjugiert
    Menge 1 mg
    Form Pulver
    Protein-Subtyp Protein G
    Inhalt und Lagerung 2 – 8 °C
    Versandbedingung Nasseis