Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit ALDOB / Aldolase B Protein
Artikelnummer. p-7152228
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15956699
Marke: enQuireBio™ QP5646ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) ALDOB / Aldolase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001164585.1
Gen-ID (Entrez) 100328925
Name ALDOB / Aldolase B Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ALDOB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rabbit
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AHRFPALTPE QKKELSDIAQ RIVANGKGIL AADESVGTMG NRLQRIKVEN TEENRRQFRE ILFTVDNSIN QSIGGVILFH ETLYQKDSQG KLFRNILKEK GIVVGIKLDQ GGAPLAGTNK ETTIQGLDGL SERCAQYKKD GVDFGKWRAV LRIADQCPSS LAIQENANTL ARYASICQQN GLVPIVEPEV IPDGDHDLEH CQYVTEKVLA AVYKALNDHH VYLEGTLLKP NMVTAGHACT KKYTPEQVAM ATVTALHRTV PAAVPGICFL SGGMSEEDAT LNLNAINLCP LPKPWKLSFS YGRALQASAL AAWGGKAENK KATQEAFMKR AVVNCQAAKG QYVHTGSSGA ASTQSLFTAS YTY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.