Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rabbit IL-21 Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Rabbit IL-21 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rabbit IL-21 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | XP_008266193 |
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 100344172 |
| Molekulargewicht | 15.5 kDa |
| Name | IL-21 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived rabbit IL-21 protein His18-Arg150,with an N-terminal Met, |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Monomer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |