missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant RABV NucleoProtein

Artikelnummer. 16077270
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16077270

Marke: enQuireBio™ QP7060ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Name RABV NucleoProtein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol N
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität RABV
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MDADKIVFKV NNQVVSLKPE IIVDQYEYKY PAIKDLKKPC ITLGKAPDLN KAYKSVLSGM NAAKLDPDDV CSYLAAAMQF FEGTCPEDWT SYGILIARKG DRITPNSLVE IKRTDVEGNW ALTGGMELTR DPTVSEHASL VGLLLSLYRL SKISGQNTGN YKTNIADRIE QIFETAPFVK IVEHHTLMTT HKMCANWSTI PNFRFLAGTY DMFFSRIEHL YSAIRVGTVV TAYEDCSGLV SFTGFIKQIN LTAREAILYF FHKNFEEEIR RMFEPGQETA VPHSYFIHFR SLGLSGKSPY SSNAVGHVFN LIHFVGCYMG QVRSLNATVI AACAPHEMSV LGGYLGEEFF GKGTFERRFF RDEKELQEYE AAELTKTDVA LADDGTVNSD DEDYFSGETR SPEAVYTRIM MNGGRLKRSH IRRYVSVSSN HQARPNSFAE FLNKTYSNDS
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt