Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV PhosphoProtein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | RABV PhosphoProtein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | P |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | RABV |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His |
| Mehr anzeigen |