Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
Artikelnummer. 16067351
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16067351
Marke: enQuireBio™ QP8975ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_445998.1
Gen-ID (Entrez) 89807
Name Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Angpt1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SNQRRSPENG GRRYNRIQHG QCAYTFILPE HDGNCRESAT EQYNTNALQR DAPHVETDFS SQKLQHLEHV MENYTQWLQK LENYIVENMK SEMAQIQQNA VQNHTATMLE IGTSLLSQTA EQTRKLTDVE TQVLNQTSRL EIQLLENSLS TYELEKQLLQ QTNEILKIQE KNSLLEHKIL EMEGKHKEEL DTLKEEKENL QGLVTRQTFI IQELEKQLSR ATSNNSVLQK QQLELMDTVH NLVSLCTKEV LLKGGKREEE KPFRDCADVY QAGFNKSGIY TIYFNNMPEP KKVFCNMDVN EGGWTVIQHR EDGSLDFQRG WKEYKMGFGN PSGEYWLGNE FIFAITSQRQ YMLRIELMDW EGNRAYSQYD RFHIGNQKQN YRLYLKGHTG TAGKQSSLIL HGADFSTKDA DNDNCMCKCA LMLTGGWWFD ACGPSNLNGM FYTAGQNHGK LNGIKWHYFK GPSYSLRSTT MMIRPLDF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.