missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein

Artikelnummer. 16087351
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16087351

Marke: enQuireBio™ QP8975ye1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_445998.1
Gen-ID (Entrez) 89807
Name Angiopoietin 1 / ANG1 / ANGPT1 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Angpt1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SNQRRSPENG GRRYNRIQHG QCAYTFILPE HDGNCRESAT EQYNTNALQR DAPHVETDFS SQKLQHLEHV MENYTQWLQK LENYIVENMK SEMAQIQQNA VQNHTATMLE IGTSLLSQTA EQTRKLTDVE TQVLNQTSRL EIQLLENSLS TYELEKQLLQ QTNEILKIQE KNSLLEHKIL EMEGKHKEEL DTLKEEKENL QGLVTRQTFI IQELEKQLSR ATSNNSVLQK QQLELMDTVH NLVSLCTKEV LLKGGKREEE KPFRDCADVY QAGFNKSGIY TIYFNNMPEP KKVFCNMDVN EGGWTVIQHR EDGSLDFQRG WKEYKMGFGN PSGEYWLGNE FIFAITSQRQ YMLRIELMDW EGNRAYSQYD RFHIGNQKQN YRLYLKGHTG TAGKQSSLIL HGADFSTKDA DNDNCMCKCA LMLTGGWWFD ACGPSNLNGM FYTAGQNHGK LNGIKWHYFK GPSYSLRSTT MMIRPLDF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt