Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat ANPEP / APN / CD13 Protein
Artikelnummer. p-7152230
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15976709
Marke: enQuireBio™ QP5648ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) ANPEP / APN / CD13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_112274.1
Gen-ID (Entrez) 81641
Name ANPEP / APN / CD13 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Anpep
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz YAQEKNRNAE NSAIAPTLPG STSATTSTTN PAIDESKPWN QYRLPKTLIP DSYQVTLRPY LTPNEQGLYI FKGSSTVRFT CNETTNVIII HSKKLNYTNK GNHRVALRAL GDTPAPNIDT TELVERTEYL VVHLQGSLVK GHQYEMDSEF QGELADDLAG FYRSEYMEGG NKKVVATTQM QAADARKSFP CFDEPAMKAS FNITLIHPNN LTALSNMLPK DSRTLQEDPS WNVTEFHPTP KMSTYLLAYI VSEFKYVEAV SPNRVQIRIW ARPSAIDEGH GDYALQVTGP ILNFFAQHYN TAYPLEKSDQ IALPDFNAGA MENWGLVTYR ESALVFDPQS SSISNKERVV TVIAHELAHQ WFGNLVTVDW WNDLWLNEGF ASYVEFLGAD YAEPTWNLKD LIVLNDVYRV MAVDALASSH PLSSPANEVN TPAQISELFD SITY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.