missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Rat C-Reactive Protein/CRP Protein

Artikelnummer. 18736737
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μg
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18736737 200 μg 200 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18736737

Marke: R&D Systems™ 1744CRB200

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Rat C-Reactive Protein/CRP Protein is derived from NS0. The Recombinant Rat C-Reactive Protein/CRP Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P48199
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Tris, NaCl and CaCl2.
Gen-ID (Entrez) 1401
Molekulargewicht 25 to 38 kDa
Menge 200 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived rat C-Reactive Protein/CRP protein His20-Ser230,with a C-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gebräuchliche Bezeichnung C-Reactive Protein; C-reactive protein, pentraxin-related; CRP; MGC88244; pentraxin 1; PTX1MGC149895
Biologische Aktivität 0.5 to 3μg/mL
Produkttyp Recombinant protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Rat
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.