Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_058870.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 29354 |
| Name | Calcium-dependent phospholipase A2 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | PLA2G5 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Rat |
| Mehr anzeigen |