Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_113718.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 24770 |
| Name | CCL2 / MCP-1 / MCP1 Protein |
| Menge | 2 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Gensymbol | CCL2 |
| Biologische Aktivität | Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 induces THP-1 chemotaxis (significanty different from control at Rat CCL2 / MCP-1 / MCP1 concentrations greater than 10 ng/ml). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Rat |
| Mehr anzeigen |