Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Artikelnummer. 16055461
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16055461
Marke: enQuireBio™ QP8592ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CXCL13 / BCA-1 / BLC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001017496.1
Gen-ID (Entrez) 498335
Name CXCL13 / BCA-1 / BLC Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CXCL13
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz LETHYTNLKC RCSKVSSTFI NLILVDWIQV IRPGNGCPKT EIIFWTKAKK AICVNPTARW LPKVLKFVRR SITSTPQAPV SKKRAA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.