Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Disks large homolog 3 Protein
Artikelnummer. p-7154364
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16070211
Marke: enQuireBio™ QP7691ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Disks large homolog 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_113827.1
Gen-ID (Entrez) 58948
Name Disks large homolog 3 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Dlg3
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MHKHQHCCKC PECYEVTRLA ALRRLEPPGY GDWQVPDPYG PSGGNGASSG YGGYSSQTLP SQAGATPTPR TKAKLIPTGR DVGPVPPKPV PGKNTPKLNG SGPSWWPECT CTNRDWYEQA SPAPLLVNPE ALEPSLSVNG SDGMFKYEEI VLERGNSGLG FSIAGGIDNP HVPDDPGIFI TKIIPGGAAA MDGRLGVNDC VLRVNEVDVS EVVHSRAVEA LKEAGPVVRL VVRRRQPPPE TIMEVNLLKG PKGLGFSIAG GIGNQHIPGD NSIYITKIIE GGAAQKDGRL QIGDRLLAVN NTNLQDVRHE EAVASLKNTS DMVYLKVAKP GSLHLNDMYA PPDYASTFTA LADNHISHNS SLGYLGAVES KVTYPAPPQV PPTRYSPIPR HMLAEEDFTR EPRKIILHKG STGLGFNIVG GEDGEGIFVS FILAGGPADL SGELRRGDRI LSVNGVNLRN ATHEQAAAAL KRAGQSVTIV AQYRPEEYSR FESKIHDLRE QMMNSSMSSG SGSLRTSEKR SLYVRALFDY DRTRDSCLPS QGLSFSYGDI LHVINASDDE WWQARLVTPH GESEQIGVIP SKKRVEKKER ARLKTVKFHA RTGMIESNRD FPGLSDDYYG AKNLKGVTSN TSDSESSSKG QEDAILSYEP VTRQEIHYAR PVIILGPMKD RVNDDLISEF PHKFGSCVPH TTRPRRDNEV DGQDYHFVVS REQMEKDIQD NKFIEAGQFN DNLYGTSIQS VRAVAERGKH CILDVSGNAI KRLQQAQLYP IAIFIKPKSI EALMEMNRRQ TYEQANKIFD KAMKLEQEFG EYFTAIVQGD SLEEIYNKIK QIIEDQSGHY IWVPSPEKL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.