Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Fetuin-B / FETUB Protein
Artikelnummer. p-7155836
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16058951 10 μg 10 Mikrogramm
16098951 50 μg 50 Mikrogramm
16048951 100 μg 100 Mikrogramm
16078951 200 μg 200 Mikrogramm
16088951 500 μg 500 Mikrogramm
16068951 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16058951
Marke: enQuireBio™ QP9897ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Fetuin-B / FETUB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_445800.2
Gen-ID (Entrez) 83928
Name Fetuin-B / FETUB Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Fetub
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz RSPPAPPLPN APFAPLRPLG CNDSEVLAVA GFALQNINRV QKDGYMLTLN RVHDARVHRQ EDMGSLFYLM LDVLETGCHV LSRKALKDCG PRIFYETVHG QCKAMFHVNK PRRVLYLPAY NCTLRPVSKR KIHSMCPDCP HPVDLSAPSV LEAATESLAK FNSENPSKQY ALVKVTKATT QWVVGPSYFV EYLIKESPCT QSQDSCSLQA SDSEPVGLCQ GSLIKSPGVP PQRFKKTVTV SCEFFESQDQ VPGGENPADT QDAKKLPQKN TAPTSSPSIT APRGSIQHLP EQEEPEDSKG KSPEEPFPVQ LDLTTNPQGD TLDVSFLYLE PEEKKLVVLP FPGKEQRSPE CPGPEKQRTP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.