missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Rat GM-CSF Protein
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Geliefert als 0,2 μm gefilterte Lösung in PBS.
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Rat GM-CSF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat GM-CSF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 116630 |
| Molekulargewicht | 14.7 kDa |
| Name | GM-CSF |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived rat GM-CSF protein Ala1-Lys127,with and without an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Gen-Alias | colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur