Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Gremlin 1 / GREM1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_062155.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 50566 |
| Name | Gremlin 1 / GREM1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Grem1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Rat |
| Mehr anzeigen |