Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GSTA1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_058709.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 24422 |
| Name | GSTA1 Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Gsta1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Rat |
| Mehr anzeigen |