Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GSTA1 Protein
Artikelnummer. p-7152807
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16060970
Marke: enQuireBio™ QP6122ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) GSTA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_058709.2
Gen-ID (Entrez) 24422
Name GSTA1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Gsta1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SGKPVLHYFN ARGRMECIRW LLAAAGVEFD EKFIQSPEDL EKLKKDGNLM FDQVPMVEID GMKLAQTRAI LNYIATKYDL YGKDMKERAL IDMYTEGILD LTEMIMQLVI CPPDQKEAKT ALAKDRTKNR YLPAFEKVLK SHGQDYLVGN RLTRVDIHLL ELLLYVEEFD ASLLTSFPLL KAFKSRISSL PNVKKFLQPG SQRKLPVDAK QIEEARKIFK F
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.