Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein
Artikelnummer. 16085531
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16085531 10 μg 10 Mikrogramm
16025541 50 μg 50 Mikrogramm
16075531 100 μg 100 Mikrogramm
16005541 200 μg 200 Mikrogramm
16015541 500 μg 500 Mikrogramm
16095531 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16085531
Marke: enQuireBio™ QP8607ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) HGF / Hepatocyte Growth Factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_058713.1
Gen-ID (Entrez) 24446
Name HGF / Hepatocyte Growth Factor Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol HGF
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz TIVNLDHPVI SCAKTKQLRV VNGIPTQTTV GWMVSLKYRN KHICGGSLIK ESWVLTARQC FPARNKDLKD YEAWLGIHDV HERGEEKRKQ ILNISQLVYG PEGSDLVLLK LARPAILDNF VSTIDLPSYG CTIPEKTTCS IYGWGYTGLI NADGLLRVAH LYIMGNEKCS QHHQGKVTLN ESELCAGAEK IGSGPCEGDY GGPLICEQHK MRMVLGVIVP GRGCAIPNRP GIFVRVAYYA KWIHKVILTY KL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.