Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat ICOS / AILIM / CD278 Protein
Artikelnummer. 16063411
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16063411 100 μg 100 Mikrogramm
16073411 10 μg 10 Mikrogramm
16013421 50 μg 50 Mikrogramm
16093411 200 μg 200 Mikrogramm
16003421 500 μg 500 Mikrogramm
16083411 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16063411
Marke: enQuireBio™ QP8229ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) ICOS / AILIM / CD278, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_072132.1
Gen-ID (Entrez) 64545
Name ICOS / AILIM / CD278 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ICOS
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz ELNDLANHRM FSFHDGGVQI SCNYPETVQQ LKMQLFKDRE VLCDLTKTKG SGNTVSIKNP MSCPYQLSNN SVSFFLDNAD SSQGSYFLCS LSIFDPPPFQ EKNLSGGYLL IYESQLCCQL KLWLP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.