Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL25 Protein
Artikelnummer. 15916299
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15916299 100 μg 100 Mikrogramm
15946299 2 μg 2 Mikrogramm
15926299 10 μg 10 Mikrogramm
15956299 500 μg 500 Mikrogramm
15936299 1 mg 1 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 15916299
Marke: enQuireBio™ QP5512100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001178936.1
Gen-ID (Entrez) 501996
Name IL25 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IL25
Biologische Aktivität Rat IL25 induces IL-8 production from human PBMCs at concentrations greater than or equal to 100 ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MCSHLPRCCP SKQQEFPEEW LKWNPAPVSP PEPLRHTHHP ESCRASKDGP LNSRAISPWS YELDRDLNRV PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPMGNSV PLYHNQTVFY RRPCHGEQGA HGRYCLERRL YRVSLACVCV RPRMMA
Puffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.