Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL6 / Interleukin-6 Protein
Artikelnummer. 15936269
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15936269
Marke: enQuireBio™ QP55012ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036721.1
Gen-ID (Entrez) 24498
Name IL6 / Interleukin-6 Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IL6
Biologische Aktivität Rat IL6 / Interleukin-6 induces 7TD1 cell proliferation (typical ED50 is ? 10 pg/ml).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MFPTSQVRRG DFTEDTTHNR PVYTTSQVGG LITYVLREIL EMRKELCNGN SDCMNSDDAL SENNLKLPEI QRNDGCFQTG YNQEICLLKI CSGLLEFRFY LEFVKNNLQD NKKDKARVIQ SNTETLVHIF KQEIKDSYKI VLPTPTSNAL LMEKLESQKE WLRTKTIQLI LKALEEFLKV TMRSTRQT
Puffer 0.1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 2:1 mannitol to protein
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.