missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat Lumican / LUM Protein

Artikelnummer. 16072480
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16072480

Marke: enQuireBio™ QP6324ma100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Lumican / LUM, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_112312.1
Gen-ID (Entrez) 81682
Name Lumican / LUM Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Lum
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies Mammal
Proteinmarkierung His
Sequenz QYYDYDAPLF MYGELSPNCA PECNCPHSYP TAMYCDDLKL KSVPMVPPGI KYLYLRNNQI DHIDEKAFEN VTDLQWLILD HNLLENSKIK GKVFSKLKQL KKLHINYNNL TESVGPLPKS LQDLQLANNK ISKLGSFDGL VNLTFIYLQH NQLKEEAVSA SLKGLKSLEY LDLSFNQMSK LPAGLPTSLL TLYLDNNKIT NIPDEYFNRF TGLQYLRLSH NELADSGVPG NSFNISSLLE LDLSYNKLKS IPTVNENLEN YYLEVNKLEK FDVKSFCKIL GPLSYSKIKH LRLDGNPLTQ SSLPPDMYEC LRVANEITVN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt