Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MAPT / Tau Protein
Artikelnummer. p-7153086
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16092620 10 μg 10 Mikrogramm
16032630 50 μg 50 Mikrogramm
16082620 100 μg 100 Mikrogramm
16012630 200 μg 200 Mikrogramm
16022630 500 μg 500 Mikrogramm
16002630 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16092620
Marke: enQuireBio™ QP6345ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MAPT / Tau, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name MAPT / Tau Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Mapt
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz AEPRQEFDTM EDQAGDYTML QDQEGDMDHG LKESPPQPPA DDGSEEPGSE TSDAKSTPTA EDVTAPLVEE RAPDKQATAQ SHTEIPEGTT AEEAGIGDTP NMEDQAAGHV TQEPQKVEIF SQSLLVEPGR REGQAPDSGI SDWTHQQVPS MSGAPLPPQG LREATHQPLG TRPEDVERSH PASELLWQES PQKEAWGKDR LGSEEEVDED ITMDESSQES PPSQASLAPG TATPQARSVS ASGVSGETTS IPGFPAEGSI PLPADFFSKV SAETQASPPE GPGTGPSEEG HEAAPEFTFH VEIKASAPKE QDLEGATVVG APAEEQKARG PSVGKGTKEA SLLEPTDKQP AAGLPGRPVS RVPQLKARVA GVSKDRTGND EKKAKTSTPS CAKTPSNRPC LSPTRPTPGS SDPLIKPSSP AVCPEPATSP KYVSSVTPRN GSPGTKQMKL KGADGKTGAK IATPRGAATP GQKGTSNATR IPAKTTPSPK TPPGSGEPPK SGERSGYSSP GSPGTPGSRS RTPSLPTPPT REPKKVAVVR TPPKSPSASK SRLQTAPVPM PDLKNVRSKI GSTENLKHQP GGGKVQIINK KLDLSNVQSK CGSKDNIKHV PGGGSVHIVY KPVDLSKVTS KCGSLGNIHH KPGGGQVEVK SEKLDFKDRV QSKIGSLDNI THVPGGGNKK IETHKLTFRE NAKAKTDHGA EIVYKSPVVS GDTSPRHLSN VSSTGSIDMV DSPQLATLAD EVSASLAKQG L
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.