Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat MAPT / Tau Protein
Artikelnummer. p-7153087
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16052630
Marke: enQuireBio™ QP6345ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MAPT / Tau, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name MAPT / Tau Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Mapt
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AEPRQEFDTM EDQAGDYTML QDQEGDMDHG LKESPPQPPA DDGSEEPGSE TSDAKSTPTA EDVTAPLVEE RAPDKQATAQ SHTEIPEGTT AEEAGIGDTP NMEDQAAGHV TQEPQKVEIF SQSLLVEPGR REGQAPDSGI SDWTHQQVPS MSGAPLPPQG LREATHQPLG TRPEDVERSH PASELLWQES PQKEAWGKDR LGSEEEVDED ITMDESSQES PPSQASLAPG TATPQARSVS ASGVSGETTS IPGFPAEGSI PLPADFFSKV SAETQASPPE GPGTGPSEEG HEAAPEFTFH VEIKASAPKE QDLEGATVVG APAEEQKARG PSVGKGTKEA SLLEPTDKQP AAGLPGRPVS RVPQLKARVA GVSKDRTGND EKKAKTSTPS CAKTPSNRPC LSPTRPTPGS SDPLIKPSSP AVCPEPATSP KYVSSVTPRN GSPGTKQMKL KGADGKTGAK IATPRGAATP GQKGTSNATR IPAKTTPSPK TPPGSGEPPK SGERSGYSSP GSPGTPGSRS RTPSLPTPPT REPKKVAVVR TPPKSPSASK SRLQTAPVPM PDLKNVRSKI GSTENLKHQP GGGKVQIINK KLDLSNVQSK CGSKDNIKHV PGGGSVHIVY KPVDLSKVTS KCGSLGNIHH KPGGGQVEVK SEKLDFKDRV QSKIGSLDNI THVPGGGNKK IETHKLTFRE NAKAKTDHGA EIVYKSPVVS GDTSPRHLSN VSSTGSIDMV DSPQLATLAD EVSASLAKQG L
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.