Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat p53 / TP53 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Specifications
Specifications
| Zugriffsnummer | NP_112251.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 24842 |
| Name | p53 / TP53 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TP53 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Rat |
| Show More |