Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat p53 / TP53 Protein
Artikelnummer. p-7155460
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16066731 10 μg 10 Mikrogramm
16006741 50 μg 50 Mikrogramm
16056731 100 μg 100 Mikrogramm
16086731 200 μg 200 Mikrogramm
16096731 500 μg 500 Mikrogramm
16076731 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16066731
Brand: enQuireBio™ QP8835ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) p53 / TP53, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_112251.2
Gen-ID (Entrez) 24842
Name p53 / TP53 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TP53
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MEDSQSDMSI ELPLSQETFS CLWKLLPPDD ILPTTATGSP NSMEDLFLPQ DVAELLEGPE EALQVSAPAA QEPGTEAPAP VAPASATPWP LSSSVPSQKT YQGNYGFHLG FLQSGTAKSV MCTYSISLNK LFCQLAKTCP VQLWVTSTPP PGTRVRAMAI YKKSQHMTEV VRRCPHHERC SDGDGLAPPQ HLIRVEGNPY AEYLDDRQTF RHSVVVPYEP PEVGSDYTTI HYKYMCNSSC MGGMNRRPIL TIITLEDSSG NLLGRDSFEV RVCACPGRDR RTEEENFRKK EEHCPELPPG SAKRALPTST SSSPQQKKKP LDGEYFTLKI RGRERFEMFR ELNEALELKD ARAAEESGDS RAHSSYPKTK KGQSTSRHKK PMIKKVGPDS D
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.