Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PCSK1 / NEC1 Protein
Artikelnummer. p-7155691
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16048101
Marke: enQuireBio™ QP9322ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PCSK1 / NEC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_058787.1
Gen-ID (Entrez) 25204
Name PCSK1 / NEC1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Pcsk1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SVPRDSALNL FNDPMWNQQW YLQDTRMTAS LPKLDLHVIP VWQKGITGKG VVITVLDDGL EWNHTDIYAN YDPEASYDFN DNDHDPFPRY DPTNENKHGT RCAGEIAMQA NNHKCGVGVA YNSKVGGIRM LDGIVTDAIE ASSIGFNPGH VDIYSASWGP NDDGKTVEGP GRLAQKAFEY GVKQGRQGKG SIFVWASGNG GRQGDNCDCD GYTDSIYTIS ISSASQQGLS PWYAEKCSST LATSYSSGDY TDQRITSADL HNDCTETHTG TSASAPLAAG IFALALEANP NLTWRDMQHL VVWTSEYDPL ANNPGWKKNG AGLMVNSRFG FGLLNAKALV DLADPRTWRN VPEKKECIIK DNNFEPRALK ANGEVIVEIP TRACEGQENA INSLEHVQFE ATIEYSRRGD LHVTLTSAAG TSTVLLAERE RDTSPNGFKN WDFMSVHTWG ENPVGTWTLK VTDMSGRMQN EGRIVNWKLI LHGTSSQPEH MKQPRVYTSY NTVQNDRRGV EKMVNVVEEK PTQNSLNGNL LVPKNSSSSS VEDRRDEQVQ GAPSKAMLRL LQSAFSKNTP SKQSSKIPSA KLSVPYEGLY EALEKLNKPS QLEDSEDSLY SDYVDVFYNT KPYKHRDDRL LQALMDILNE KN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.