Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PLA2G2A Protein
Artikelnummer. 16037260
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16037260 100 μg 100 Mikrogramm
16047260 10 μg 10 Mikrogramm
16087260 50 μg 50 Mikrogramm
16067260 200 μg 200 Mikrogramm
16077260 500 μg 500 Mikrogramm
16057260 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16037260
Marke: enQuireBio™ QP7058ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLA2G2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_113786.3
Gen-ID (Entrez) 29692
Name PLA2G2A Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Pla2g2a
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SLLEFGQMIL FKTGKRADVS YGFYGCHCGV GGRGSPKDAT DWCCVTHDCC YNRLEKRGCG TKFLTYKFSY RGGQISCSTN QDSCRKQLCQ CDKAAAECFA RNKKSYSLKY QFYPNKFCKG KTPSC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.