missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat PLA2G2A Protein

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PLA2G2A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7058-ye-500ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16077260

  • 2195.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_113786.3
PLA2G2A Protein
Research Use Only
Pla2g2a
Recombinant Protein
Yeast
SLLEFGQMIL FKTGKRADVS YGFYGCHCGV GGRGSPKDAT DWCCVTHDCC YNRLEKRGCG TKFLTYKFSY RGGQISCSTN QDSCRKQLCQ CDKAAAECFA RNKKSYSLKY QFYPNKFCKG KTPSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29692
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote