missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat PROS1 / Protein

Artikelnummer. p-7153316
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16093990 10 μg 10 Mikrogramm
16034000 50 μg 50 Mikrogramm
16083990 100 μg 100 Mikrogramm
16014000 200 μg 200 Mikrogramm
16024000 500 μg 500 Mikrogramm
16004000 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16093990

Marke: enQuireBio™ QP6534ec10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PROS1 /, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Name PROS1 / Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol PROS1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz ANTLLEETKK GNLERECIEE LCNKEEAREV FENNPETDYF YPKYLGCLGA FRVGAFSAAR QSANAYPDLR SCVNAIPDQC DPMPCNEDGY LSCKDGQGAF TCICKPGWQG DKCQFDINEC KDPSNINGGC SQTCDNTPGS YHCSCKIGFA MLTNKKDCKD VDECSLKPSV CGTAVCKNIP GDFECECPNG YRYDPSSKSC KDVDECSENT CAQLCVNYPG GYSCYCDGKK GFKLAQDQRS CEGIPVCLSL DLDKNYELLY LAEQFAGVVL YLKFRLPDIT RFSAEFDFRT YDSEGIILYA ESLDHSNWLL IALREGKIEV QFKNEFSTQI TTGGNVINNG IWNMVSVEEL DDSVSIKIAK EAVMNINKLG SLFKPTDGFL DTKIYFAGLP RKVESALIKP INPRLDGCIR GWNLMKQGAL GAKEIVEGKQ NKHCFLTVEK GSYYPGSGIA QFSIDYNNVT NAEGWQINVT LNIRPSTGTG VMLALVSGDT VPFALSLVDS GSGTSQDILV FVENSVAAHL EAITLCSEQP SQLKCNINRN GLELWTPVRK DVIYSKDLQR QLAILDKTMK GTVATYLGGV PDISFSATPV NAFYSGCMEV NINGVQLDLD EAISKHNDIR AHSCPSVRKI QKNF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.